1,4-Diméthylnaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20760000EA 47.4 EUR InStock
EHERC20760000
1,4-Diméthylnaphtalène
1,4-Diméthylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Densité: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004037
Numéro CAS: 571-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité