1,6-Diméthylnaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20765000EA 74.4 EUR InStock
EHERC20765000
1,6-Diméthylnaphtalène
1,6-Diméthylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16,9 °C
Densité: 1,009 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004039
Numéro CAS: 575-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité