1,7-Diméthylnaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20767000EA 138 EUR InStock
EHERC20767000
1,7-Diméthylnaphtalène
1,7-Diméthylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,0115 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00060884
Numéro CAS: 575-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité