2,3-Diméthylnaphtalène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08386.03 L08386.06
L08386.03EA 73.8 EUR InStock
L08386.03 L08386.06
2,3-Diméthylnaphtalène ≥97%
2,3-Diméthylnaphtalène
Purity: 97% CAS No.: 581-40-8 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Melting Point: 103-106° Boiling Point: 265-268° MDL No.: MFCD00004119
Formule: C₁₂H₁₂
Point d'ébullition: 265…268 °C
Point de fusion: 103…106 °C
Densité: 1.003 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004119
Numéro CAS: 581-40-8
EINECS: 209-463-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité