2,3-Diméthylnaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20772000EA 74.4 EUR InStock
EHERC20772000
2,3-Diméthylnaphtalène
2,3-Diméthylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…104 °C
Densité: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004119
Numéro CAS: 581-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité