2,7-Diméthylnaphtalène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21704.01 B21704.03
B21704.01EA 76.4 EUR InStock
B21704.01 B21704.03
2,7-Diméthylnaphtalène ≥99%
2,7-Diméthylnaphtalène
Purity: 99% CAS No.: 582-16-1 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Melting Point: 96-98° Boiling Point: 262-264° MDL No.: MFCD00004121
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 262…264 °C
Point de fusion: 96…98 °C
Densité: 1.003 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004121
Numéro CAS: 582-16-1
EINECS: 209-477-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité