1-Phénylnaphtalène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21953.06 B21953.14 B21953.22
B21953.06EA 59.5 EUR InStock
B21953.06 B21953.14 B21953.22
1-Phénylnaphtalène ≥97%
1-Phénylnaphtalène
Purity: 97% CAS No.: 605-02-7 Molecular Formula: C16H12 Formula Weight: 204.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6640 Boiling Point: 320° Beilstein Reference: 1906885 MDL No.: MFCD00003983
Formule: C₁₆H₁₂
MW: 204,27 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C
Point de fusion: 45 °C
Densité: 1.088
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003983
Numéro CAS: 605-02-7
EINECS: 210-081-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité