Tétrahydrofuranne ≥99.8% non stabilisé, Biograde pour la synthèse d'ADN et de peptides
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: THF
44505.K2EA 126 EUR InStock
44505.K2
Tétrahydrofuranne ≥99.8% non stabilisé, Biograde pour la synthèse d'ADN et de peptides
Tétrahydrofuranne
Nucleic acid and peptide synthesis
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0,889
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
ONU: 2056
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9211
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité