Tétrahydrofuranne
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: THF
EHERC17405700EA 68.9 EUR InStock
EHERC17405700
Tétrahydrofuranne
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108,5 °C
Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21,5 °C
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
ONU: 2056
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09351
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité