Tétrahydrofuranne ≥99.5% (base anhydre) stabilisé, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) ∼ 250 ppm
28551.296EA 50.1 EUR InStock
28551.296 28551.321 28551.460 28551.550
Tétrahydrofuranne ≥99.5% (base anhydre) stabilisé, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108,5 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on Anhydrous Substance) Min. 99.5%
IR Spectrum Passes Test
Acidity Max. 0.001 meq/g
Boiling point 65 - 66.5 °C
Colouration Max. 20 APHA
Density (20/4) 0.885 - 0.888
Density (20/20) 0.886 - 0.890
Refractive index (20°C) 1.406 - 1.408
Evaporation Residue Max. 0.03%
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.015%
Water Max. 0.05%
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.03 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes Test
Conforms to Reag. Ph. Eur. Passes Test
Stabilizer (BHT) About 250 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité