Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrahydrofuranne

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: THF

28558.324EA 0 EUR InStock
28558.324
Tétrahydrofuranne
Tétrahydrofuranne


Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108,5 °C
Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21,5 °C
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
ONU: 2056
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09351
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité