2,3-Dibromopyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19527.14 L19527.03 L19527.06
L19527.14EA 472 EUR InStock
L19527.14 L19527.03 L19527.06
2,3-Dibromopyridine ≥97%
2,3-Dibromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 13534-89-9 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Melting Point: 58-60° Boiling Point: 249-250° MDL No.: MFCD00234014
Formule: C₅H₃Br₂N
Point d'ébullition: 249…250 °C
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234014
Numéro CAS: 13534-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité