2,5-Dibromopyridine
Attention
019467-100G 019467-25G
FLUO019467-100GEA 0 EUR InStock
FLUO019467-100G FLUO019467-25G
2,5-Dibromopyridine
2,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Point d'ébullition: 234…235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006221
Numéro CAS: 624-28-2
EINECS: 210-839-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité