2,5-Dibromopyridine
Fournisseur: Molekula
MOLE66700507-25GEA 0 EUR InStock
MOLE66700507-25G
2,5-Dibromopyridine
2,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Point d'ébullition: 234…235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…93 °C
Numéro MDL: MFCD00006221
Numéro CAS: 624-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité