2,6-Dibromopyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO112911000EA 167 EUR InStock
ACRO112911000 ACRO112910250 ACRO112915000
2,6-Dibromopyridine 98%
2,6-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Point de fusion: 118…119 °C
Point d'éclair: 213 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006223
Numéro CAS: 626-05-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
GC ≥97.5 %
Boiling point 114 to 116 °C
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité