2-Bromopyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO107401000EA 123 EUR InStock
ACRO107401000 ACRO107405000 ACRO107400250
2-Bromopyridine 99%
2-Bromopyridine
Formule: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Point d'ébullition: 192…194 °C (761 mmHg)
Densité: 1,65 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006219
Numéro CAS: 109-04-6
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité