2-Bromopyridine
Fournisseur: Molekula
MOLE28504127-100GEA 0 EUR InStock
MOLE28504127-100G
2-Bromopyridine
2-Bromopyridine
Formule: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40,1 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006219
Numéro CAS: 109-04-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité