3,5-Dibromopyridine
Fournisseur: Molekula
MOLEM88427567EA 0 EUR InStock
MOLEM88427567
3,5-Dibromopyridine
3,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00014634
Numéro CAS: 625-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité