3-Bromo-2-chloropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
AC36065.1 AC36065.10 360650050 360650250
MAYBAC36065.1EA 0 EUR InStock
MAYBAC36065.1 MAYBAC36065.10 ACRO360650050 ACRO360650250
3-Bromo-2-chloropyridine 98%
3-Bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1.3kPa)
Point de fusion: 57.9…58.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234007
Numéro CAS: 52200-48-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité