3-Bromo-2-chloropyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25206.03EA 21.9 EUR InStock
B25206.03 B25206.14 B25206.06
3-Bromo-2-chloropyridine ≥97%
3-Bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 52…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234007
Numéro CAS: 52200-48-3
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité