2,3,5,6-Tétrachloropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19458.03 L19458.06 L19458.14
L19458.03EA 30 EUR InStock
L19458.03 L19458.06 L19458.14
2,3,5,6-Tétrachloropyridine ≥98%
2,3,5,6-Tétrachloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 2402-79-1 Molecular Formula: C5HCl4N Formula Weight: 216.88 Flash Point: 188°(370°F) Melting Point: 89-93° Boiling Point: 250-252° Beilstein Reference: 129639 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00092428
Formule: C₅HCl₄N
Point d'ébullition: 250…252 °C
Point de fusion: 89…93 °C
Point d'éclair: 188 °C (370 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092428
Numéro CAS: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité