2,3-Dichloropyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
113720100 113720500
ACRO113720100EA 47.1 EUR InStock
ACRO113720100 ACRO113720500
2,3-Dichloropyridine 99%
2,3-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 202.5…203.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006229
Numéro CAS: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité