Distilling links, BOLA
Fournisseur: Bohlender
BOLA
BOHLB303-02EA 347 EUR InStock
BOHLB303-02
Distilling links, BOLA
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Autoclavable
For vertical positioning of the Liebig condenser (e.g. in a lid of a reaction vessel). Integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité