2,4-Dichloropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20040.06EA 107 EUR InStock
L20040.06 L20040.03
2,4-Dichloropyridine 97%
2,4-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Point d'ébullition: 189…190 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,37
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955618
Numéro CAS: 26452-80-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité