2,4-Dichloropyridine
011684-5G 011684-25G
FLUO011684-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011684-5G FLUO011684-25G
2,4-Dichloropyridine
2,4-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00955618
Numéro CAS: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité