2-Chloropyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
110011000 110015000
ACRO110011000EA 27.6 EUR InStock
ACRO110011000 ACRO110015000
2-Chloropyridine 99%
2-Chloropyridine
Formule: C₅H₄ClN
Point d'ébullition: 168…170 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1.209 g/cm³
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006228
Numéro CAS: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
ONU: 2822
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Visual transition interval from pH 1.2 (red) to 2.3 (yellow)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité