3-Chloropyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO110020250EA 63.7 EUR InStock
ACRO110020250 ACRO110021000
3-Chloropyridine 99%
3-Chloropyridine
Formule: C₅H₄ClN
MW: 113,55 g/mol
Point d'ébullition: 147…150 °C (760 mmHg)
Densité: 1,19 g/cm³
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006375
Numéro CAS: 626-60-8
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 205 nm A: ≤1
UV at 210 nm A: ≤0.8
UV at 220 nm A: ≤0.4
UV at 230 nm A: ≤0.2
UV at 240 nm A: ≤0.1
UV at 260 nm A: ≤0.04
UV at 280 nm A: ≤0.01
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Carbonyl compounds ≤0.001 % (each of acetone, formaldehyde, acetaldehyde)
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0002 meq/g
KMnO4-reducing substance Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité