3-Chloropyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24316.09 B24316.18
B24316.09EA 34.5 EUR InStock
B24316.09 B24316.18
3-Chloropyridine ≥99%
3-Chloropyridine
Purity: 99% CAS No.: 626-60-8 Molecular Formula: C5H4ClN Formula Weight: 113.55 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.5330 Boiling Point: 147-149° Beilstein Reference: 105744 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006375
Formule: C₅H₄ClN
MW: 113,55 g/mol
Point d'ébullition: 147…149 °C
Point de fusion: –0.5 °C
Densité: 1.205
Point d'éclair: 53 °C (127 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006375
Numéro CAS: 626-60-8
EINECS: 210-955-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité