Pentachloropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13842.22EA 68.2 EUR InStock
A13842.22 A13842.36 A13842.0E
Pentachloropyridine ≥98%
Pentachloropyridine
Formule: C₅Cl₅N
MW: 251,33 g/mol
Point d'ébullition: 279…280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…127 °C
Numéro MDL: MFCD00006230
Numéro CAS: 2176-62-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité