Pentachloropyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41070.0025EA 80.2 EUR InStock
8.41070.0025
Pentachloropyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pentachloropyridine
Formule: C₅Cl₅N
MW: 251,33 g/mol
Point d'ébullition: 279…280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Numéro MDL: MFCD00006230
Numéro CAS: 2176-62-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.009 g/l (25 °C)
Melting Point 124 - 126 °C
Molar Mass 251.32 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité