3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dichlorotrifluoropyridine
A10205.14 A10205.22
A10205.14EA 81.7 EUR InStock
A10205.14 A10205.22
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine ≥97%
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Purity: 97+% CAS No.: 1737-93-5 Molecular Formula: C5Cl2F3N Formula Weight: 201.96 Flash Point: None Refractive Index: 1.4780 Melting Point: 24-26° Boiling Point: 159-160° Beilstein Reference: 475874 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006226
Formule: C₅Cl₂F₃N
MW: 201,96 g/mol
Point d'ébullition: 159…160 °C
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1.648
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006226
Numéro CAS: 1737-93-5
EINECS: 217-088-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité