Overhead stirrer shafts, with blade, BOLA
Fournisseur: Bohlender
BOLA
BOHLC381-06EA 338 EUR InStock
BOHLC381-06 BOHLC381-08 BOHLC381-12 BOHLC381-04 BOHLC381-10
Overhead stirrer shafts, with blade, BOLA
Agitateurs Axes d'agitation
Stirrer shafts made of PTFE-jacketed stainless steel with the blade made completely of PTFE.
  • Chemical resistant
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C
  • Creates tangential flow with little turbulence
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité