2-Chloro-5-nitropyridine
Attention
010698-25G 010698-100G
FLUO010698-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010698-25G FLUO010698-100G
2-Chloro-5-nitropyridine
2-Chloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006240
Numéro CAS: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité