2-Chloro-6-méthoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1636-25G C1636-5G
TCIAC1636-25GEA 150 EUR InStock
TCIAC1636-25G TCIAC1636-5G
2-Chloro-6-méthoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-méthoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130268
Numéro CAS: 38533-61-8
EINECS: 253-989-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa1985fe28b6a88133f8fb8e1b4799db838a9c81&vid=aa1985fe28b6a88133f8fb8e1b4799db838a9c81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité