2-Chloro-3,5-dinitropyridine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
208190010 208190050 208190250
ACRO208190010EA 34.6 EUR InStock
ACRO208190010 ACRO208190050 ACRO208190250
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 98+%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Formule: C₅H₂ClN₃O₄
MW: 203,54 g/mol
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006233
Numéro CAS: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité