2-Chloro-3-méthoxypyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L17696.06EA 345 EUR InStock
L17696.06 L17696.03
2-Chloro-3-méthoxypyridine ≥97%
2-Chloro-3-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426022
Numéro CAS: 52605-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité