2-Chloro-6-méthoxypyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05997.14 L05997.06
L05997.14EA 112 EUR InStock
L05997.14 L05997.06
2-Chloro-6-méthoxypyridine ≥98%
2-Chloro-6-méthoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 17228-64-7 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5280 Boiling Point: 185-186° Beilstein Reference: 1364500 MDL No.: MFCD00006265
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point d'ébullition: 185…186 °C
Densité: 1.207
Point d'éclair: 76 °C (168 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006265
Numéro CAS: 17228-64-7
EINECS: 241-264-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité