2,3,5,6-Tétrafluoropyridine
Danger
009346-1G 009346-5G 009346-10G
FLUO009346-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009346-1G FLUO009346-5G FLUO009346-10G
2,3,5,6-Tétrafluoropyridine
2,3,5,6-Tétrafluoropyridine
Formule: C₅HF₄N
MW: 151,06 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C (1013 hPa)
Densité: 1.499 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011734
Numéro CAS: 2875-18-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité