2,6-Difluoropyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
306660050 306660250
ACRO306660050EA 38.6 EUR InStock
ACRO306660050 ACRO306660250
2,6-Difluoropyridine 99%
2,6-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
Point d'ébullition: 124.5 °C (743 mmHg)
Densité: 1.26 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006227
Numéro CAS: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to pink to red-purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité