Pentafluoropyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19656.06 A19656.14
A19656.06EA 31.9 EUR InStock
A19656.06 A19656.14
Pentafluoropyridine ≥99%
Pentafluoropyridine
Purity: 99% CAS No.: 700-16-3 Molecular Formula: C5F5N Formula Weight: 169.05 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.3870 Boiling Point: 83-85° Beilstein Reference: 1427064 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00006225
Formule: C₅F₅N
Point d'ébullition: 83…85 °C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1.618
Point d'éclair: 23 °C (73 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006225
Numéro CAS: 700-16-3
EINECS: 211-839-9
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité