3-Iodopyridine
Fournisseur: Molekula
MOLE12716207-5GEA 0 EUR InStock
MOLE12716207-5G
3-Iodopyridine
3-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 53,5 °C
Numéro MDL: MFCD00023553
Numéro CAS: 1120-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité