2-Aminopyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12374.0B A12374.14 A12374.30
A12374.0BEA 226 EUR InStock
A12374.0B A12374.14 A12374.30
2-Aminopyridine 99%
2-Aminopyridine
Purity: 99% CAS No.: 504-29-0 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 92°(197°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 209-211° Beilstein Reference: 105785 Merck Reference: 14,473 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006312
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 209…211 °C
Point de fusion: 56…60 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006312
Numéro CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,473
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité