Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminopyridine

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Pyridylamine

MOLEM71719173EA 0 EUR InStock
MOLEM71719173
2-Aminopyridine
2-Aminopyridine


Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 210,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…52 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00006312
Numéro CAS: 504-29-0
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité