3-Aminopyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
104560250 104561000 104565000
ACRO104560250EA 30.5 EUR InStock
ACRO104560250 ACRO104561000 ACRO104565000
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: ∼248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…63 °C
Point d'éclair: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006400
Numéro CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %
Moisture ≤3.0 % (as packaged)
Viscosity 0.2 to 0.6 s
Free acid (CH3COOH) ≤0.06 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité