3-Aminopyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
A13216.0B A13216.18 A13216.30
A13216.0BEA 461 EUR InStock
A13216.0B A13216.18 A13216.30
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Purity: 99% CAS No.: 462-08-8 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Unpleasant pH: 10 Melting Point: 58-63° Boiling Point: 250-252° Beilstein Reference: 105692 Merck Reference: 14,473 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006400
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 250…252 °C
Point de fusion: 58…63 °C
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006400
Numéro CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,473
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité