4-Aminopyridine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4-Pyridylamine
EHERC10222000EA 65.1 EUR InStock
EHERC10222000
4-Aminopyridine
4-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157…160 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C
Numéro MDL: MFCD00006439
Numéro CAS: 504-24-5
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité