2,6-Diaminopyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03575.0100EA 85.1 EUR InStock
8.03575.9999 8.03575.0100
2,6-Diaminopyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,6-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…118 °C
Point d'éclair: 155 °C
Numéro MDL: MFCD00006329
Numéro CAS: 141-86-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point 115 - 118 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Boiling Point 159 °C (13 hPa)
Flash Point 155 °C
pH 7 (H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité