2-(Méthylamino)pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23589.06 B23589.14
B23589.06EA 60 EUR InStock
B23589.06 B23589.14
2-(Méthylamino)pyridine 98%
2-(Méthylamino)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 4597-87-9 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5780 Melting Point: 14-15° Boiling Point: 200-201° Beilstein Reference: 108188 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006250
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 200…201 °C
Point de fusion: 14…15 °C
Densité: 1.060
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006250
Numéro CAS: 4597-87-9
EINECS: 224-997-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité