3-Éthoxy-2-nitropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14371.06EA 127 EUR InStock
A14371.06 A14371.03
3-Éthoxy-2-nitropyridine ≥98%
3-Éthoxy-2-nitropyridine
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 156…158 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 28…32 °C
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006257
Numéro CAS: 74037-50-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité