Pyridine, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
8074.2500EA 0 EUR InStock
8074.2500
Pyridine, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Pyridine
Formule: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
ONU: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08153
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.25 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité